Tlačiť
2,5-Dimethylhexane ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15221.06 A15221.14
A15221.06EA 119.37 EUR
A15221.06 A15221.14
2,5-Dimethylhexane ≥99%
2,5-Dimethylhexane
Purity: 99% CAS No.: 592-13-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 114.23 Flash Point: 26°(80°F) Refractive Index: 1.3920 Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1696877 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008951
Vzorec: C₈H₁₈
Mw: 114.23
Teplota varu: 107…108 °C
Teplota tavenia: –91 °C
Hustota: 0.694
Teplota vzplanutia: 26 °C (80 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008951
Číslo CAS: 592-13-2
EINECS: 209-745-8
OSN: 3295
ADR: 3 II