Tlačiť
Isooktán ≥99.5%, CHROMASOLV™ Plus for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
650439-1L 650439-18LRC 650439-18L-RC
650439-1LEA 186.12 EUR
650439-1L HONC650439-18LRC HONC650439-18L-RC
Isooktán ≥99.5%, CHROMASOLV™ Plus for HPLC, Riedel-de Haën™
Izooktán
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 1696876
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Teplota varu: 99 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –107 °C
Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008943
Číslo CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
OSN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 205 nm Max. 1.0
Absorbance at 225 nm Max. 0.10
Absobance at 254 nm Max. 0.01
GC (as heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Fluorescence (chinin) at 365 nm max. 1.0 ppb
Autoignition Temperature 745 °F
Explosion Limit 6 %
Vapor Pressure 41 mmHg ( 21 °C)
Refractive Index n20/D 1.391 (lit.)