Tlačiť
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
M-Clarity™ quality level = MQ100
143618-100G 143618-500G
SIAL143618-100GEA 42.12 EUR
SIAL143618-100G SIAL143618-500G
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Mw: 146.23
Teplota varu: 214
Teplota tavenia: 85…88 °C
Hustota: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004473
Číslo CAS: 110-03-2
EINECS: 203-731-5