Tlačiť
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162502500 162500050
ACRO162502500EA 69.39 EUR
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Teplota varu: 214 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 88…91 °C
Hustota: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004473
Číslo CAS: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %