Tlačiť
izo-Amylalkohol ≥98% for milk analysis according to the NF V 04-210 standard
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
20799.298EA 131.45 EUR
20799.298 20799.367
izo-Amylalkohol ≥98% for milk analysis according to the NF V 04-210 standard
izo-Amylalkohol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Mw: 88,15 g/mol
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –117 °C
Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002934
Číslo CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
OSN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Density (20/4) 0.808 - 0.818
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 98 %
Fats Passes test
Furfuraldehyde Passes test
Organic impurities Passes test
Distillation range 128 - 132 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm
2-Methyl-1-butanol 8 - 10 %
3-Methyl-1-butanol 90 - 92 %
Water Max. 0.5 %