Tlačiť
izo-Amylalkohol ≥99%, Ultra Pure Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
0944-1LEA 226.37 EUR
0944-1L
izo-Amylalkohol ≥99%, Ultra Pure Grade
izo-Amylalkohol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Mw: 88,15 g/mol
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –117 °C
Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002934
Číslo CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
OSN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Color (APHA) <20
Moisture (KF) ≤1%
Purity ≥99%