Tlačiť
3-Ethyl-3-pentanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L03025.09 L03025.18
L03025.09EA 76.61 EUR
L03025.09 L03025.18
3-Ethyl-3-pentanol ≥97%
3-Ethyl-3-pentanol
Purity: 97% CAS No.: 597-49-9 Molecular Formula: C7H16O Formula Weight: 116.20 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4300 Odour: Characteristic Melting Point: -13° Boiling Point: 143° Beilstein Reference: 1731643 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004484
Vzorec: C₇H₁₆O
Číslo MDL: MFCD00004484
Číslo CAS: 597-49-9