Tlačiť
terc-Butanol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
MQ100
50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 73.7 EUR
50621-1ML-F 50621-5ML-F
terc-Butanol, Supelco®
terc-Butanol
Vzorec: (CH₃)₃COH
Mw: 74.12
Teplota varu: 82.2
Teplota tavenia: 25.3
Hustota: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004464
Číslo CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
OSN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM