Tlačiť
terc-Butanol 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33278.AK 33278.K2 33278.K7 33278.M1
33278.AKEA 42.92 EUR
33278.AK 33278.K2 33278.K7 33278.M1
terc-Butanol 99+% ACS
terc-Butanol
Purity: 99+% CAS No.: 75-65-0 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 11°(52°F) Physical Form: Liquid Density: 0.786 Refractive Index: 1.3870 Appearance: Colourless Melting Point: 25° Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 906698 Merck Reference: 14,1542 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004464
Vzorec: (CH₃)₃COH
Teplota varu: 83 °C
Teplota tavenia: 25 °C
Hustota: 0,786
Teplota vzplanutia: 11 °C (52 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004464
Číslo CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
OSN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM