terc-Butanol 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99+%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Vzorec:
(CH₃)₃COH Teplota varu: 83 °C Teplota tavenia: 25 °C Hustota: 0,786 Teplota vzplanutia: 11 °C (52 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004464 Číslo CAS: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 OSN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 14,1542 |