Tlačiť
terc-Butanol ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390690010 390690025
ACRO390690010EA 89.85 EUR
ACRO390690010 ACRO390690025
terc-Butanol ACS
terc-Butanol
Vzorec: (CH₃)₃COH
Teplota varu: 83 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 25…25,5 °C
Hustota: 0,78 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004464
Číslo CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
OSN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as formaldehyde)
Titrable acid ≤0.001 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm