Tlačiť
terc-Butanol 99.5%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
107710010 107710025 107710100
ACRO107710010EA 68.59 EUR
ACRO107710010 ACRO107710025 ACRO107710100
terc-Butanol 99.5%, extra pure
terc-Butanol
Vzorec: (CH₃)₃COH
Teplota varu: 83 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 25…25,5 °C
Hustota: 0,78 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004464
Číslo CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
OSN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.1 %