Tlačiť
2-methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
240486-100ML 240486-5ML
SIAL240486-100MLEA 114.72 EUR
SIAL240486-100ML SIAL240486-5ML
2-methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2-methyl-2-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Teplota varu: 102 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –8,4 °C
Hustota: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004478
Číslo CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
OSN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218