Tlačiť
2-methyl-2-butanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
A18304.0D A18304.0F A18304.AP
A18304.0DEA 732.45 EUR
A18304.0D A18304.0F A18304.AP
2-methyl-2-butanol ≥98%
2-methyl-2-butanol
Purity: 98% CAS No.: 75-85-4 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.805 Refractive Index: 1.4050 Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Melting Point: ca -12° Boiling Point: 101-103° Beilstein Reference: 1361351 Merck Reference: 14,7140 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004478
Vzorec: C₅H₁₂O
Teplota varu: 101…103 °C
Teplota tavenia: ∼–12 °C
Hustota: 0,805
Teplota vzplanutia: 20 °C (68 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004478
Číslo CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
OSN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7140