Tlačiť
Izobutanol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
82059-5ML-FEA 290.81 EUR
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
Izobutanol, Supelco®
Izobutanol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂OH
Teplota varu: 107,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004740
Číslo CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
OSN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d950f4690da0c33cf72df0d8cac3c2d5d3a6452a&vid=068d80d5b352743f56af775ce730118f0c07e3e8&prid=web&clid=SAPDAM