Tlačiť
Izobutanol ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20833.297EA 95.07 EUR
20833.297 20833.550
Izobutanol ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Izobutanol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂OH
Teplota varu: 107,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004740
Číslo CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
OSN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 107 - 109 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.799 - 0.803
Density (20/20) 0.800 - 0.804
Refractive index (15°C) 1.397 - 1.399
Refractive index (20°C) 1.395 - 1.396
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.5 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test