Tlačiť
Izobutanol 99+% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
22908.K2 22908.K7 22908.M1
22908.K2EA 100.68 EUR
22908.K2 22908.K7 22908.M1
Izobutanol 99+% for HPLC
Izobutanol
Purity: 99+% CAS No.: 78-83-1 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 28°(82°F) Physical Form: Liquid Density: 0.802 Refractive Index: 1.3960 Appearance: Colourless Odour: Sweet pH: 7 Melting Point: -108° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1730878 Merck Reference: 14,5131 UN No.: 1212 MDL No.: MFCD00004740
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂OH
Teplota varu: 107…108 °C
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0,802
Teplota vzplanutia: 28 °C (82 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004740
Číslo CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
OSN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM