Tlačiť
2,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
129240-25G 129240-5G
SIAL129240-25GEA 474.13 EUR
SIAL129240-25G SIAL129240-5G
2,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Mw: 102.18
Teplota varu: 119
Teplota tavenia: –10.4 °C
Hustota: 0.8387 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00004463
Číslo CAS: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
OSN: 1987
ADR: 3 III