2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
156580050
156580250
ACRO156580050EA
85.04
EUR
ACRO156580050
ACRO156580250
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
2,3-Dimethyl-2-butanol
Vzorec:
C₆H₁₄O Mw: 102.18 Teplota varu: 120…121 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –14 °C Hustota: 0.82 g/cm³ Teplota vzplanutia: 29 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004463 Číslo CAS: 594-60-5 EINECS: 209-847-2 OSN: 1987 ADR: 3 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |