Tlačiť
2,2-Dimethyl-1-propanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Neopentyl alcohol
128250100 128250500 128252500
ACRO128250100EA 40.51 EUR
ACRO128250100 ACRO128250500 ACRO128252500
2,2-Dimethyl-1-propanol 99%
2,2-Dimethyl-1-propanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Teplota varu: 113…114 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 52…53 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004682
Číslo CAS: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06546
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Waxy crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %