Tlačiť
terc-Butylmethylether ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
22105.295EA 119.13 EUR
22105.295 22105.320
terc-Butylmethylether ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
terc-Butylmethylether
Vzorec: (CH₃)₃COCH₃
Teplota varu: 55,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –108,6 °C
Hustota: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: −28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008812
Číslo CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
OSN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Transmittance (254 nm) Min. 60 %
Transmittance (280 nm) Min. 80 %