Tlačiť
terc-Butylmethylether 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
22104.292EA 36.01 EUR
22104.292 22104.320
terc-Butylmethylether 99, GPR RECTAPUR®
terc-Butylmethylether
Vzorec: (CH₃)₃COCH₃
Mw: 88.15
Teplota varu: 55.2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –108,6 °C
Hustota: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008812
Číslo CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
OSN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Water Max. 1 %