terc-Butylmethylether ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01995.1000
1.01995.2500
1.01995.1000EA
124.75
EUR
1.01995.1000
1.01995.2500
terc-Butylmethylether ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
terc-Butylmethylether
Vzorec:
(CH₃)₃COCH₃ Teplota varu: 55,2 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –108,6 °C Hustota: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –28 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008812 Číslo CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 OSN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/ECD (retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard)) |
|
GC/FID (retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |