Tlačiť
terc-Butylmethylether 99+% HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
40477.K2 40477.M1
40477.K2EA 133.79 EUR
40477.K2 40477.M1
terc-Butylmethylether 99+% HPLC
terc-Butylmethylether
Purity: 99+% CAS No.: 1634-04-4 Molecular Formula: (CH3)3COCH3 Formula Weight: 88.15 Flash Point: -25°(-13°F) Physical Form: Liquid Density: 0.742 Refractive Index: 1.3690 Odour: Mild Melting Point: -109° Boiling Point: 55-56° Beilstein Reference: 1730942 Merck Reference: 14,6032 UN No.: 2350 MDL No.: MFCD00008812
Chromatography solvent
Vzorec: (CH₃)₃COCH₃
Mw: 88.15
Teplota varu: 55…56 °C
Teplota tavenia: –109 °C
Hustota: 0.742
Teplota vzplanutia: –25 °C (–13 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008812
Číslo CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
OSN: 2350
ADR: 3 II
Merck Index: 14,6032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM