Tlačiť
terc-Butylmethylether HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
389050010 389050025
ACRO389050010EA 155.02 EUR
ACRO389050010 ACRO389050025
terc-Butylmethylether HPLC
terc-Butylmethylether
Vzorec: (CH₃)₃COCH₃
Mw: 88.15
Teplota varu: 54…56 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –110 °C
Hustota: 0.7404 g/cm³
Teplota vzplanutia: –28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008812
Číslo CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
OSN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.015
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g