Tlačiť
2-Ethylhexyl nitrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
293784-1L 293784-2.5L
SIAL293784-1LEA 95.33 EUR
SIAL293784-1L SIAL293784-2.5L
2-Ethylhexyl nitrate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl nitrate
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Mw: 175.23
Číslo CAS: 27247-96-7
EINECS: 248-363-6
OSN: 3139
ADR: 5.1 II