Tlačiť
Diisobutylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
135186-1L 135186-250ML
SIAL135186-1LEA 72.5 EUR
SIAL135186-1L SIAL135186-250ML
Diisobutylamine, Sigma-Aldrich®
Diisobutylamine
Vzorec: C₈H₁₉N
Mw: 129.25
Teplota varu: 137
Teplota tavenia: –73.5 °C
Hustota: 0.763 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00008930
Číslo CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
OSN: 2361
ADR: 3 III