Tlačiť
Diisobutylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
159070010 159075000 159070025
ACRO159070010EA 78.11 EUR
ACRO159070010 ACRO159075000 ACRO159070025
Diisobutylamine 99%
Diisobutylamine
Vzorec: C₈H₁₉N
Mw: 129.25
Teplota varu: 137…139 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –77 °C
Hustota: 0.74 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008930
Číslo CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
OSN: 2361
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4071 to 1.4091 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %