Tlačiť
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 179.85 EUR
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Bis(2-ethylhexyl)amine
Vzorec: C₁₆H₃₅N
Mw: 241.46
Teplota varu: 281.1
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009489
Číslo CAS: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
OSN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %