Tlačiť
tert-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
251852-25G 251852-5G
SIAL251852-25GEA 251.1 EUR
SIAL251852-25G SIAL251852-5G
tert-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl isothiocyanate
Vzorec: C₅H₉NS
Teplota varu: 140…143 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10,5 °C
Hustota: 0,9187 g/cm³ (10 °C)
Číslo MDL: MFCD00004816
Číslo CAS: 590-42-1
EINECS: 209-682-6
OSN: 2929
ADR: 6.1,II