Tlačiť
2-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
245798-100G 245798-25G
SIAL245798-100GEA 379.06 EUR
SIAL245798-100G SIAL245798-25G
2-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
2-Iodo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉I
Teplota varu: 99 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 22 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001068
Číslo CAS: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
OSN: 2391
ADR: 3,II