Tlačiť
3,3-Dimethylglutaric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
D4379-100G D4379-250G D4379-25G
SIALD4379-100GEA 255.92 EUR
SIALD4379-100G SIALD4379-250G SIALD4379-25G
3,3-Dimethylglutaric acid, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylglutaric acid
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Teplota varu: 290 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 98…101 °C
Hustota: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002716
Číslo CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0