Tlačiť
3,3-Dimethylglutaric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
B20388.09 B20388.18 B20388.30
B20388.09EA 40.91 EUR
B20388.09 B20388.18 B20388.30
3,3-Dimethylglutaric acid ≥98%
3,3-Dimethylglutaric acid
Purity: 98+% CAS No.: 4839-46-7 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 98-103° Boiling Point: 89-90°/2mm MDL No.: MFCD00002716
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Teplota varu: 89…90 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 98…103 °C
Hustota: 1,42
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002716
Číslo CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0