5-Methylcaproic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Methylhexanoic acid, 5-Methylhexanoicacid
A19012.09
A19012.18
A19012.09EA
69.8
EUR
A19012.09
A19012.18
5-Methylcaproic acid ≥98%
5-Methylcaproic acid
Purity: 98%
CAS No.: 628-46-6
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)3CO2H
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Rancid
Boiling Point: 216°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00036494
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Mw: 130.19 Teplota varu: 216 °C Hustota: 0.91 Teplota vzplanutia: 102 °C (216 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036494 Číslo CAS: 628-46-6 OSN: 3265 |