Tlačiť
4-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W346306-10KG-K W346306-1KG-K W346306-250G-K
SIALW346306-10KG-KEA 0 EUR
SIALW346306-10KG-K SIALW346306-1KG-K SIALW346306-250G-K
4-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
4-Methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Mw: 116.16
Teplota varu: 200
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 0.9192 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 89
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002803
Číslo CAS: 646-07-1
EINECS: 211-464-0