4-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
277827-25G
277827-5G
SIAL277827-25GEA
86.24
EUR
SIAL277827-25G
SIAL277827-5G
4-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
4-Methylvaleric acid
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Teplota varu: 200 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –35 °C Hustota: 0,9192 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 89 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002803 Číslo CAS: 646-07-1 EINECS: 211-464-0 |