4-Methylvaleric acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
A15405.06
A15405.14
A15405.22
A15405.06EA
34.3
EUR
A15405.06
A15405.14
A15405.22
4-Methylvaleric acid ≥99%
4-Methylvaleric acid
Purity: 99%
CAS No.: 646-07-1
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2CO2H
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4146
Odour: Unpleasant
Melting Point: -35°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 1741912
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002803
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Mw: 116.16 Teplota varu: 199…201 °C Teplota tavenia: –35 °C Hustota: 0.923 Teplota vzplanutia: 97 °C (206 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002803 Číslo CAS: 646-07-1 EINECS: 211-464-0 ADR: 8 III |