Tlačiť
4-Methylvaleric acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
255510050 255510250
ACRO255510050EA 38.07 EUR
ACRO255510050 ACRO255510250
4-Methylvaleric acid 99%
4-Methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Mw: 116.16
Teplota varu: 200
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 0.922 g/cm³
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002803
Číslo CAS: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
OSN: 2922
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %