Tlačiť
Kyselina izovalerová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
156690100 156691000 156695000 156690025
ACRO156690100EA 33.65 EUR
ACRO156690100 ACRO156691000 ACRO156695000 ACRO156690025
Kyselina izovalerová 99%
Kyselina izovalerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 176 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 0,926 g/cm³
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002726
Číslo CAS: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
OSN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05251
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.921 to 0.93