2-Propylvaleric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
A12962.09
A12962.14
A12962.18
A12962.30
A12962.09EA
43.26
EUR
A12962.09
A12962.14
A12962.18
A12962.30
2-Propylvaleric acid ≥98%
2-Propylvaleric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 99-66-1
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1750447
Merck Reference: 14,9913
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002672
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ Mw: 144.21 Teplota varu: 219…220 °C Hustota: 0.905 Teplota vzplanutia: 126 °C (258 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002672 Číslo CAS: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 OSN: 3265 ADR: 8 III Merck Index: 12,10049 |