Tlačiť
2-Propylvaleric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
A12962.09 A12962.14 A12962.18 A12962.30
A12962.09EA 43.26 EUR
A12962.09 A12962.14 A12962.18 A12962.30
2-Propylvaleric acid ≥98%
2-Propylvaleric acid
Purity: 98+% CAS No.: 99-66-1 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 126°(258°F) Refractive Index: 1.4250 Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 219-220° Beilstein Reference: 1750447 Merck Reference: 14,9913 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002672
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Mw: 144.21
Teplota varu: 219…220 °C
Hustota: 0.905
Teplota vzplanutia: 126 °C (258 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002672
Číslo CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
OSN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10049