Tlačiť
2-Propylvaleric acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
208330250 208331000
ACRO208330250EA 89.73 EUR
ACRO208330250 ACRO208331000
2-Propylvaleric acid 99%
2-Propylvaleric acid
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Mw: 144.21
Teplota varu: 220
Hustota: 0.92 g/cm³
Teplota vzplanutia: 111
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002672
Číslo CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
OSN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10049
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %