Tlačiť
Kyselina izobutanová 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 88.25 EUR
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
Kyselina izobutanová 99+%
Kyselina izobutanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002658
Číslo CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
OSN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %