Tlačiť
Kyselina 2-etylkaprová, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
02529-1ML-F 02529-5ML-F
02529-1ML-FEA 29.6 EUR
02529-1ML-F 02529-5ML-F
Kyselina 2-etylkaprová, Supelco®
Kyselina 2-etylkaprová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Teplota varu: 228 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –82,8 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002675
Číslo CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3998214637df3cc563273963c45633fd8e417b77&vid=2a573a98bfc76ba67ffa982f5c6f98a998ee6d08&prid=web&clid=SAPDAM