Tlačiť
Pivalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T71803-100ML T71803-500ML T71803-5ML
SIALT71803-100MLEA 51.74 EUR
SIALT71803-100ML SIALT71803-500ML SIALT71803-5ML
Pivalic acid, Sigma-Aldrich®
Pivalic acid
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 164 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 32…35 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 640 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004194
Číslo CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667