Tlačiť
Pivalic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
140020050 140021000 140025000 140020025
ACRO140020050EA 42.92 EUR
ACRO140020050 ACRO140021000 ACRO140025000 ACRO140020025
Pivalic acid 99%
Pivalic acid
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 163…164 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 33…35 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004194
Číslo CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %