Tlačiť
2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Dimethylbutanoic acid
A17072.09 A17072.18 A17072.30
A17072.09EA 37.87 EUR
A17072.09 A17072.18 A17072.30
2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
2,2-Dimethylbutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 595-37-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4154 Odour: Pungent Melting Point: -14° Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 1720666 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004200
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 186 °C
Teplota tavenia: –14 °C
Hustota: 0,926
Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004200
Číslo CAS: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
OSN: 3265
ADR: 8,III