Tlačiť
L(-)-Glutathione (oxidised form) ≥95%, high purity
Dodávateľ: VWR Chemicals
0524-1GEA 164.86 EUR
0524-1G 0524-5G
L(-)-Glutathione (oxidised form) ≥95%, high purity
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Vzorec: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Teplota tavenia: 185 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063106
Číslo CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Iron <0.002%
Lead <0.001%
Loss on Drying ≤8%
Purity ≥95%