Tlačiť
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
10007461-1 10007461-10 10007461-25 10007461-5
CAYM10007461-1EA 31.92 EUR
CAYM10007461-1 CAYM10007461-10 CAYM10007461-25 CAYM10007461-5
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Mw: 307.33
Teplota tavenia: 185…195 °C
Hustota: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065939
Číslo CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488