Tlačiť
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 54.88 EUR
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Mw: 307.33
Teplota tavenia: 185…195 °C
Hustota: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065939
Číslo CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488