Tlačiť
L(-)-Glutathion (redukovaná forma) 98% for analysis, reduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
120000010 120000050 120000250 120001000 120005000
ACRO120000010EA 48.07 EUR
ACRO120000010 ACRO120000050 ACRO120000250 ACRO120001000 ACRO120005000
L(-)-Glutathion (redukovaná forma) 98% for analysis, reduced
L(-)-Glutathion (redukovaná forma)
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Mw: 307.33
Teplota tavenia: 182…192 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065939
Číslo CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 192 °C (Dec)
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20 °C, 589 nm) (c=4, H2O)
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm