Tlačiť
Pivalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
143502-100G 143502-25G
SIAL143502-100GEA 183.31 EUR
SIAL143502-100G SIAL143502-25G
Pivalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pivalic anhydride
Vzorec: C₁₀H₁₈O₃
Teplota varu: 193 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008842
Číslo CAS: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
OSN: 3265
ADR: 8,III